Merck
ERMEB530C
Al alloy
0.1% Au, 1.0 mm wire, ERM®, certified reference material
別名:
Aluminum alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified for the mass fraction of Au.
アナリシスノート
For more information please see:
ERMEB530C
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMEB530C-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)