安全性情報
ERMBF439E
Maize GMO Standard DP-004114-3
ERM®, certified reference material, 10% DP-004114-3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,560
¥15,560
出荷予定日2025年5月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,560
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥15,560
出荷予定日2025年5月23日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF439E
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ERMBF439E-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)