安全性情報
ERMBF431A
Potato GMO Standard AV43-6-G7
ERM®, certified reference material, 0% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,860
¥23,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,860
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥23,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
ERM®
品質
for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Certified for the mass fraction of AV43-6-G7 potato
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF431A
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF431A-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)