安全性情報
ERMBF422C
Cotton seed GMO standard for 281-24-236 x 3006-210-23
ERM®, certified reference material, level 2 (1% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
認証
ERM®
品質
for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF422C
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ERMBF422C-1G:
ERMBF422C-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)