安全性情報
ERMBF420C
Maize GMO Standard ERM-BF420
3272 Maize 10 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR
別名:
3272トウモロコシ, GVO Standard ERM-BF420
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,000
¥24,000
出荷予定日2025年4月08日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥24,000
出荷予定日2025年4月08日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
組成
3272 Maize, 10%
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF420C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF420C-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)