安全性情報
ERMBF415E
トウモロコシGMOスタンダードERM-BF415
ERM®, certified reference material, 2% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
別名:
GMOスタンダードERM-BF415, トウモロコシNK603
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥33,200
¥33,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥33,200
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥33,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
ERM®
品質
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
組成
genetically modified NK603 maize, 2%
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF415E
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF415E-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)