Merck
D0100000
4-アミノフェニルスルホン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4,4′-ジアミノジフェニルスルホン, 4,4′-スルホニルジアニリン, DDS, ダプソン, ビス(4-アミノフェニル)スルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2NC6H4)2SO2
CAS番号:
分子量:
248.30
Beilstein:
788055
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
dapsone
メーカー/製品名
EDQM
mp
175-177 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI Key
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dapsone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Blood, Blood,spleen,Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D0100000:
D0100000-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Richard E Kast et al.
Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 11(8), 756-761 (2011-06-29)
Data from past research is presented showing that neutrophils are active participants in new vessel formation in normal physiology, in proliferating human endometrium, in non-cancer pathologies as in the pannus of rheumatoid arthritis, and in various cancers, among them glioblastoma.
Noah Scheinfeld
Current opinion in investigational drugs (London, England : 2000), 10(5), 474-481 (2009-05-12)
Allergen Inc has launched Aczone, a topical gel formulation of the antibacterial, anti-inflammatory agent dapsone, for the potential treatment of acne vulgaris. Oral dapsone has demonstrated efficacy in acne, but was associated with severe side effects such as anemia, which
Hakan M Gürcan et al.
American journal of clinical dermatology, 10(6), 383-396 (2009-10-15)
Dapsone is a chemotherapeutic agent primarily used in treating leprosy, Pneumocystis jiroveci (previously carinii) pneumonia, and malaria. It is also used as an adjuvant in the treatment of pemphigus and pemphigoid. To assess the role of dapsone in the treatment
Maria Lorenz et al.
Acta dermato-venereologica, 92(2), 194-199 (2012-02-07)
Dapsone is widely used in the treatment of leprosy and several chronic inflammatory dermatological conditions. Hypersensitivity reactions to dapsone are potentially fatal adverse drug reactions with unknown prevalence and risk factors. We performed a systematic review covering all reported cases
Mira Stotland et al.
American journal of clinical dermatology, 10(4), 221-227 (2009-06-06)
Dapsone, a synthetic sulfone that has been available for over 60 years, has been used to treat a myriad of cutaneous disorders. Prior to the general acceptance of isotretinoin, oral dapsone had been reported to be effective in the treatment