安全性情報
CRM8011
Supelco
Water, ASTM Type 1, 18 megohm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
bottle of 125 mL
品質水準
保管温度
room temp
詳細
Our DI water blank product may be used for dilution or to establish base lines. The calibration, reagent, and rinse blanks are prepared by diluting the appropriate acid with water and any necessary internal standards to produce the required acid concentration, generally 1% HNO3.
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
CRM8011:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
水 Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
水 for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
水 for molecular biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Handbook of reference methods for plant analysis (1998)