CRM10006M
Klebsiella aerogenes (formerly Enterobacter aerogenes) NCTC 10006 Lenticule® discs
500-50000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Microbiological standards, Certified reference material, K. aerogenes NCTC 10006 Lenticule®
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ISO 17034
ISO/IEC 17025
フォーム
disc (hydrosoluble)
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 10 discs
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
−20°C
適合性
Enterobacter spp.
Klebsiella aerogenes
Klebsiella spp.
アプリケーション
特徴および利点
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- At least 16 months of shelf life in standard -20 °C freezer
- Complete with comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
その他情報
Other cell culture collections: ·
- DSM 30053
- ATCC® 13048
- CECT 684
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
CRM10006M-BULK:
CRM10006M-1VL:
CRM10006M-10EA:
CRM10006M-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
以下の微生物の認証標準物質をご確認ください:メルクのVitroids™およびLENTICULE®ディスク。食品、飲料、およびカンナビス試験に最適です。今すぐご注文ください。
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.