認証
ISO 11133
品質水準
形状
solid
シェルフライフ
6 mo. (Expiry date on the label)
特徴
ready-to-use
組成
agar, 14.00 g/L
enzymatic digest of casein, 15.00 g/L
ferric ammonium citrate, 1.00 g/L
sodium meta-bisulfite, 1.00 g/L
soy Peptone, 5.00 g/L
yeast Extract, 5.00 g/L
包装
box of 30 plates
保管条件
(Store dry and tightly closed)
パラメーター
9 mL filling volume
プレート直径
55 mm
色
yellow
pH
7.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
microbiology
保管温度
2-25°C
詳細
アプリケーション
構成
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CCW4742-30PLATES:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート