安全性情報
C600
フローカップ粘度計校正用標準液
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 1882 mPa.s (20 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
1882 mPa.s(20 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Flow Cup Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
C600-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ying Fu et al.
Frontiers in microbiology, 11, 910-910 (2020-06-02)
In this study, we investigated the pattern of antimicrobial resistance in Salmonella enterica serotype Enteritidis isolates in Shanghai, China from 2005 to 2014. We found the first isolates with resistance to the fourth-generation cephalosporin cefepime starting in 2010. Furthermore, we