Merck
C0340000
レブリン酸カルシウム 二水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
レブリン酸カルシウム 二水和物, γ-ケト吉草酸 カルシウム塩, 4-オキソペンタン酸 カルシウム塩, レブリン酸 カルシウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
CAS番号:
分子量:
153.16
Beilstein:
3764203
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
calcium levulinate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Calcium levulinate dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)