安全性情報
BCR462
Coastal sediment (butyltins)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品BCR462は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
包装
Glass bottle containing ~25 g of powder
アナリシスノート
For more information please see:
BCR462
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR462-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)