安全性情報
BCR326
Unalloyed zinc (disc) (trace elements)
BCR®, certified reference material
別名:
Zinc, unalloyed
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.7 KG
¥69,200
¥69,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.7 KG
¥69,200
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥69,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR326
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR326-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)