Merck
BCR059B
チタン-アルミニウム-バナジウム合金
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
別名:
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy, Titanium-aluminum-vanadium alloy Ti with 6% Al and 4% V
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥48,160
¥48,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥48,160
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥48,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
BCR®
フォーム
cubes (0.2 g)
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
InChI Key
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
アナリシスノート
For more information please see:
BCR059B
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR059B-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)