Merck
B7181
Sigma-Aldrich
N-(+)-ビオチニル-6-アミノヘキサン酸
solid
別名:
(+)-ビオチン-ε-アミノカプロン酸, 6-((ビオチニル)アミノ)ヘキサン酸, N-(+)-ビオチニル-6-アミノカプロン酸, ビオチン-X
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H27N3O4S
CAS番号:
分子量:
357.47
Beilstein:
706392
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
solid
溶解性
DMF: soluble (pH>6)
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
InChI Key
CMUGHZFPFWNUQT-HUBLWGQQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビオチン化試薬
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)