Merck
S0751
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 一塩基性
ReagentPlus®, ≥99.0%
別名:
オルトリン酸二水素一ナトリウム, リン酸一ナトリウム, リン酸二水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH2PO4
CAS番号:
分子量:
119.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
38070208
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
テクニック
DNA extraction: suitable
electrophoresis: suitable
immunocytochemistry: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
detection
SMILES記法
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
一塩基性リン酸ナトリウムは、緩下剤および発泡性粉末の酸味料として作用します。飲料、チーズおよびソフトドリンクに使用されます。
アプリケーション
一塩基リン酸ナトリウムは次の用途で使用されています:
  • ウイルス形質移入およびマウスの線維移植における試薬として
  • 免疫細胞化学の研究において、個々のカタラーゼ活性をPAGE(ポリアクリルアミドゲル電気永劫)で検出するために、リン酸バッファーに添加
  • サイクリングアッセイのバッファーとして
  • 自動化DNA抽出法に
  • ラットから脳幹・脊髄を調製するための人工脳脊髄液(aCSF)溶液に添加する薬品として
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S0751-1KG:4548173209791
S0751-BULK:
S0751-VAR:
S0751-1KG-CH:
S0751-500G:4548173209814
S0751-3KG:4548173209807
S0751-100G:4548173209784
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dictionary of Food ingredients (2001)
In vitro Brainstem-spinal Cord Preparation from Newborn Rat
Le Gal JP, et al.
The Journal of Neuroscience (2016)
Two Different Methods of Quantification of Oxidized Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+) and Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NADH) Intracellular Levels: Enzymatic Coupled Cycling Assay and Ultra-performance Liquid Chromatography (UPLC)-Mass Spectrometry
Kanamori KS, et al.
Bio-protocol, 8(14) (2018)
Protocols to Study Declarative Memory Formation in Mice and Humans: Optogenetics and Translational Behavioral Approaches
Sellami A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2017)
Detection of Catalase Activity by Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE) in Cell Extracts from Pseudomonas aeruginosa
Pezzoni M, et al.
Microbiology (2016)
資料
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
プロトコル
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.