Merck
E4884
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物
ACS reagent, 99.0-101.0%
別名:
EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
EC Number:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 4500 - NH3
アッセイ
99.0-101.0%
形状
solid
反応適合性
reagent type: chelator
不純物
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
pH
4.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 100 g/L at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP-OES)
アプリケーション
microbiology
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩二水和物(EDTA)は、分子生物学の多くのアプリケーションで使用されているキレート剤です。生体試料の安定性および完全性を維持するために、EDTAは金属イオン阻害剤としてバッファー中でしばしば使用されています。EDTAは安定な八面体錯体を形成して金属カチオンに結合します。金属イオンをキレートする能力があるため、デオキシリボヌクレアーゼやプロテアーゼなどの金属依存性の酵素活性を阻害するのに極めて有用です。さらに、EDTAは、培地中に存在する金属イオンに結合して中和し、それによって細胞の増殖と生存を促進する金属封鎖剤として、しばしば細胞培養培地中で使用されています。
アプリケーション
抗酸化アッセイ(1)EDTAは、DNA抽出、精製、電気泳動などの分子生物学の手法においても用いられており、金属を介した核酸の分解を防ぐために役立っています。さらに、EDTAは、培地中に存在する金属イオンに結合して中和し、それによって細胞の増殖と生存を促進する金属封鎖剤として、細胞培養培地中で使用されています。
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩二水和物は、下記の成分として使用されています:
  • C2C12マウス骨格筋芽細胞の全細胞溶解液を作成するための放射性免疫沈降アッセイ(RIPA)バッファー
  • ヒトプロテアソーム調節粒子(RP)の精製のための溶解バッファーならびにIgGレジン洗浄および平衡化バッファー
  • ヒト胎児心臓から心筋前駆細胞(CMPC)の単離のためのMバッファー
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
特徴および利点
米国化学工業協会(ACS)グレードは標準的な分析法での使用に適しています。
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
E4884-6X500G:
E4884-EW:
E4884-100G:
E4884-BULK:
E4884-CH:
E4884-6X100G:
E4884-VAR:
E4884-500G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Conformational landscape of the p28-bound human proteasome regulatory particle
Lu Y, et al.
Molecular Cell, 67(2), 322-333 (2017)
Mitophagy is required for mitochondrial biogenesis and myogenic differentiation of C2C12 myoblasts
Sin J, et al.
Autophagy, 12(2), 369-380 (2016)
Human Cardiomyocyte Progenitor Cells in Co-culture with Rat Cardiomyocytes Form a Pro-arrhythmic Substrate: Evidence for Two Different Arrhythmogenic Mechanisms
Smit NW, et al.
Frontiers in Physiology, 8, 797-797 (2017)
Comparison of the efficacy of ethylenediaminetetraacetic acid and tetracycline hydrochloride as root conditioning agents: An in vitro study
Nanda T, et al.
Journal of the International Clinical Dental Research Organization, 4(1), 2-2 (2012)
Lysozyme/EDTA disodium salt and modified-atmosphere packaging to prolong the shelf life of burrata cheese
Conte A, et al.
Journal of Dairy Science, 94(11), 5289-5297 (2011)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.