Merck
98849
Supelco
2-(tert-Butylamino)-4′-chloropropiophenone hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
別名:
Bupropion Related Compound A (USP), 2-(tert-Butylamino)-1-(4-chlorophenyl)-1-propanone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18ClNO · HCl
CAS番号:
分子量:
276.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤10% related substances HPLC impurities
≤5% residual solvents
≤5% water
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
InChI Key
DGJAXLCGRQSHOO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
98849-50MG-BULK:
98849-BULK:
98849-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)