蒸気密度
3.52 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 27.2 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
887 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
11 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96727-1ML:
96727-5ML:
96727-VAR:
96727-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック