Merck
94791
Supelco
SnapITアンプルオープナー
Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
詳細
SnapITは、アンプルを手で開ける際にときおり見られるけがの可能性を回避する、使いやすい多目的アンプルオープナーです。
1. アンプルのふたをmulti-use SnapITに挿入します
2. アンプルを折って開けます
3. アンプルの蓋を鋭利物廃棄容器に直接入れます
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート