Merck
93894
Supelco
(−)-エピガロカテキンガラート
analytical standard
別名:
(−)-cis-2-(3,4,5-トリヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール 3-ガラート, (−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-ヘキサヒドロキシ-フラバン-3-ガラート, EGCG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18O11
CAS番号:
分子量:
458.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
InChI Key
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(−)-エピガロカテキンガレートは、緑茶の重要な成分である生物活性化合物です。がんを予防する有力候補として機能する場合があります。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
93894-VAR:
93894-10MG:
93894-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibition of tumor promoter-induced activator protein 1 activation and cell transformation by tea polyphenols,(-)-epigallocatechin gallate, and theaflavins
Dong Z, et al.
Cancer Research, 57, 4414-4419 (1997)
Epigallocatechin gallate has pleiotropic effects on transmembrane signaling by altering the embedding of transmembrane domains
Ye F, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292, 9858-9864 (2017)
Mohsen Alizadeh et al.
Reports of biochemistry & molecular biology, 10(3), 455-461 (2022-01-05)
The available evidence has increasingly demonstrated that a combination of genetic and epigenetic factors, such as DNA methylation, could be considered as causing leukemia. Epigenetic changes and methylation of the suppressor of the cytokine signaling 1 promoter (SOCS1) CpG region
Angélique Stalmach et al.
Molecular nutrition & food research, 53 Suppl 1, S44-S53 (2008-11-04)
Ten healthy human subjects consumed 500 mL of Choladi green tea, containing 648 mumol of flavan-3-ols after which plasma and urine were collected over a 24 h period and analysed by HPLC-MS. Plasma contained a total of ten metabolites, in
Hye-Kyung Na et al.
Molecular nutrition & food research, 50(2), 152-159 (2006-02-14)
Chemoprevention is an attempt to use either naturally occurring or synthetic substances or their mixtures to intervene in the progress of carcinogenesis. Recently, it has been shown that some edible phytochemicals alter gene expression, directly or indirectly, thereby regulating the