936758
tBuBrettPhos ChemBeads
別名:
2-(Di-tert-butylphosphino)-2′,4′,6′- triisopropyl-3,6-dimethoxy-1,1′-biphenyl, [3,6-Dimethoxy-2′,4′,6′-tris(1-methylethyl) [1,1′-biphenyl]-2-yl]bis(1,1-dimethylethyl)phosphine, t-Bu Brett Phos, t-BuBrett Phos, t-BuBrett-Phos, t-BuBrettPhos, tert-ButylBrettPhos, tertButylBrettPhos
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
組成
, ~5 wt. % (loading of catalyst)
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)-c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C31H49O2P/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12/h15-21H,1-14H3
InChI Key
REWLCYPYZCHYSS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
For larger scale uses, product also available in powdered form (730998)
その他情報
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936758-VAR:
936758-BULK:
936758-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)