Merck
92774
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trimethylsilyl)propionate
purum, ≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16O2Si
CAS番号:
分子量:
160.29
Beilstein:
2350141
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.424
bp
155-157 °C
SMILES記法
COC(=O)C(C)[Si](C)(C)C
その他情報
Silane used for the introduction of the 1-(methoxycarbonyl)ethylidene moiety by Peterson olefination[1][2]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
M.J. Crimmin et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 541-541 (1985)
W. Oppolzer et al.
Tetrahedron, 39, 3695-3695 (1983)