アプリケーション
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Group B Streptococci from clinical samples.
構成
Composition:
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Colistin 10mg
Nalidixic acid 10mg
Gentamicin 2mg
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Colistin 10mg
Nalidixic acid 10mg
Gentamicin 2mg
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
92650-1VL-BULK:
92650-1VL:
92650-BULK:
92650-5VL:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)