Merck
92330
Sigma-Aldrich
ホウ酸トリメチル
purum, ≥99.0% (GC)
別名:
ホウ酸トリメチルエステル, ホウ酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
B(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
103.91
Beilstein:
1697939
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.59 (vs air)
品質水準
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.346 (lit.)
n20/D 1.358
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
InChI Key
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホウ酸トリメチル(TMB)は以下の用途に使用できます。
  • トリフェニルアミン核とテトラフェニルエテン周辺部分を有するルミノゲンの合成用。
  • アンモニアボランおよびトリアルキルアミンボランの合成用。
  • ボラン-メチルスルフィド存在下でのカルボン酸の還元。
  • リン酸塩複合体を架橋する試薬として。
  • 化学蒸着(CVD)法による窒化ホウ素ナノチューブ合成のためのホウ素源として。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - (own results)
引火点(℃)
-11 °C - (own results)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92330-1L:
92330-VAR:
92330-BULK:
92330-250ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Organic synthesis using borane-methyl sulfide. II. Reduction of aromatic carboxylic acids in the presence of trimethyl borate.
Lane CF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 39(20), 3052-3054 (1974)
Thermal-heating CVD synthesis of BN nanotubes from trimethyl borate and nitrogen gas.
Lin FH, et al.
Materials Chemistry and Physics, 107(1), 115-121 (2008)
Changing the Behavior of Chromophores from Aggregation?Caused Quenching to Aggregation?Induced Emission: Development of Highly Efficient Light Emitters in the Solid State.
Yuan W Z, et al.
Advanced Materials, 22(19), 2159-2163 (2010)
One-Pot Synthesis of Ammonia-Borane and Trialkylamine-Boranes from Trimethyl Borate.
Veeraraghavan RP, et al.
Organic Letters, 14(24), 6119-6121 (2012)
Scott Gronert et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 13(9), 1088-1098 (2002-09-27)
Using a quadrupole ion trap mass spectrometer, trimethyl borate was allowed to react with dihydrogen phosphate, deprotonated O-phosphoserine, and a set of hydrogen bonded complexes involving dihydrogen phosphate and neutral acids (phosphoric acid, acetic acid, serine, and O-phosphoserine). The reactions