Merck
91906
Supelco
2-[Hydroxy(methyl)phosphinyl]acetic acid
analytical standard
別名:
MPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7O4P
CAS番号:
分子量:
138.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
98.0-102.0% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
93-96 °C
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(CP(O)(C)=O)=O
InChI
1S/C3H5O4P/c4-2-8(7)1-3(5)6/h4H,1-2H2/p+1
InChI Key
WDRKKPROFBHWLL-UHFFFAOYSA-O
関連するカテゴリー
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
91906-BULK:
91906-5MG:
91906-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.