Merck
917990
Sigma-Aldrich
Hexahydro-1,3-bis(4-methylphenyl)-5-phenyl-1,3,5-diazaphosphorine
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25N2P
CAS番号:
分子量:
360.43
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
InChI
1S/C23H25N2P/c1-19-8-12-21(13-9-19)24-16-25(22-14-10-20(2)11-15-22)18-26(17-24)23-6-4-3-5-7-23/h3-15H,16-18H2,1-2H3
InChI Key
UBTLQANULOJJIY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
917990-VAR:
917990-500MG:
917990-100MG:
917990-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)