Merck
915971
Sigma-Aldrich
オクタン酸ロジウム(II)、ダイマー
別名:
Rhodium(II) octanoate, dimer, [Rh(C7H15COO)2]2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
CAS番号:
分子量:
778.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
mp
289-292 °C
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI Key
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate is useful for hydroformylation reactions.
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915971-BULK:
915971-VAR:
915971-1G:4548173372846
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.