Merck
87795
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
technical, cis+trans, ≥90% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O
CAS番号:
分子量:
138.21
Beilstein:
2324088
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
屈折率
n20/D 1.476
密度
0.927 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)