詳細
cationic
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur™
ampule
包装
ampule of 25 mL
テクニック
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Jan Code
86899-6X1AMP-F:
86899-1EA-F:
86899-1AMP-F:
86899-VAR-F:
86899-6EA-KC-F:
86899-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック