Merck
86191
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine Q 5-acid fluoride
for fluorescence, ≥97.0% (UV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H25FN2O6S2
CAS番号:
分子量:
556.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
for fluorescence
アッセイ
≥97.0% (UV)
適合性
in accordance for fluorescence
SMILES記法
CN1CCCc2c3OC4=C5CCC[N+](C)=C5C=CC4=C(c3ccc12)c6ccc(cc6S([O-])(=O)=O)S(F)(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)