Merck
85973
Supelco
メトキシポリエチレングリコール5,000酢酸 N-スクシンイミジルエステル
≥80%
別名:
モノ-メチルポリエチレングリコール5'000酢酸N-スクシンイミジルエステル, カルボキシメチル-PEGのスクシンイミジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ
≥80% (NMR)
≥80%
形状
powder
分子量
PEG average Mn 5,000
Ω末端
NHS ester
α末端
methoxy
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C8H11NO6.C3H8O2/c10-3-4-14-5-8(13)15-9-6(11)1-2-7(9)12;1-5-3-2-4/h10H,1-5H2;4H,2-3H2,1H3
InChI Key
NYXRHTOXAYVBMV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
85973-250MG:
85973-BULK:
85973-5G:
85973-VAR:
85973-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.