詳細
non-ionic
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
粘度
200-300 mPa.s(20 °C)
HLB値
1.8±1.1
密度
0.94 g/mL at 20 °C
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CO)[C@H]1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C60H108O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-52-54(61)59-60(68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)55(53-66-59)67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54-55,59-61H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27+/t54-,55+,59-,60-/m1/s1
InChI Key
ZBNRGEMZNWHCGA-WECPCUOASA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
437.0 °F
引火点(℃)
225 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
85549-1L:
85549-250ML:
85549-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック