安全性情報
8.40123
Sigma-Aldrich
Span® 80
greener alternative
for synthesis
別名:
Span® 80, Sorbitan monooleate, (Z)-Sorbitan mono-9-octadecenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H44O6
CAS番号:
分子量:
428.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
215-665-4
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<1.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
>39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
>100 °C
転移温度
flash point >149 °C
密度
1.0 g/cm3 at 20 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
InChI Key
NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is biodegradable surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and "Design for Degradation" principles of Green Chemistry, and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives.
アプリケーション
Span® 80 for synthesis. CAS 1338-43-8, molar mass 428.60 g/mol.
アナリシスノート
Hydroxyl value: 193 - 209
Saponification value: 145 - 160
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
法的情報
Span is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体