Merck
84470
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸サマリウム(III)
purum, ≥97.0% (KT)
別名:
サマリウム(III)トリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸 サマリウム(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sm(SO3CF3)3
CAS番号:
分子量:
597.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (KT)
標識化の程度
26 specific activity
SMILES記法
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
radioactive
その他情報
Effective Lewis acid catalyst; Used to prepare organo-samarium compounds
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Kobayashi et al.
Synthesis, 1195-1195 (1995)
S.-I. Fukuzawa et al
Chemistry Letters (Jpn), 1981-1981 (1994)