Merck
425710
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸サマリウム(III)
98%
別名:
サマリウム(III)トリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸 サマリウム(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sm(SO3CF3)3
CAS番号:
分子量:
597.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シリルエノ-ルエ-テルとアルデヒドとのアルド-ル反応に用いられる耐水性Lewis酸です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
425710-10G:
425710-1G:
425710-VAR:
425710-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)