Merck
83934
Sigma-Aldrich
Tris[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl]phosphine
technical, ≥95% (GCF)
別名:
Tris[3-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl]phosphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H24F51P
CAS番号:
分子量:
1600.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥95% (GCF)
不純物
~5% phospinoxide (31P-NMR)
mp
90-100 °C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3
その他情報
Phosphine ligand for preparing the Bannwarth catalyst (catalyst for Stille and Suzuki coupling)[1][2]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)