Merck
82631
Supelco
プルプリン
別名:
1,2,4-トリヒドロキシアントラキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8O5
CAS番号:
分子量:
256.21
カラーインデックス番号:
58205
Beilstein:
1887127
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
mp
253-256 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
InChI Key
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Purpurin is a synthetic photosensitizer. It has tissue-penetrating property as its major absorption peak is between 650-715 nm. It is widely used as anthraquinone pigment in food colouring, textile industry, paint industry and medicinal treatments.
アプリケーション
Traditionally it has been used to dye cotton fabric materials. It may be used as reference standard in identifying red natural dyes using High performance liquid chromatography (HPLC) with UV-Vis Diode Array Detection (DAD) and electrospray mass spectrometric (ESI-MS) method.
その他情報
金属(La、Pbなど)の分光学的測定に用いられる錯化剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
82631-BULK:
82631-5G:
82631-VAR:
82631-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SERS detection of red organic dyes in Ag-agar gel.
Lofrumento, Cristiana, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 44.1, 47-54 (2013)
Analytical Letters, 27, 1595-1595 (1994)
Morphological study of the combined effect of purpurin derivatives and light on transplantable rat bladder tumors.
Morgan, Alan R., et al.
Cancer Research, 47.2, 496-498 (1987)
Inhibition of human cytochrome P450 1B1, 1A1 and 1A2 by antigenotoxic compounds, purpurin and alizarin.
Takahashi, Eizo, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 508.1, 147-156 (2002)
Investigation of Red Natural Dyes Used in Historical Objects by HPLC-DAD-MS.
Karapanagiotis, Ioannis, and Yannis Chryssoulakis.
Annali di Chimica, 96.1-2, 75-84 (2006)