Merck
81799
Sigma-Aldrich
プロピルホスホン酸無水物 溶液
technical, ~50% in ethyl acetate
別名:
1-プロパンホスホン酸無水物 溶液, 2,4,6-トリプロピル-1,3,5,2,4,6-トリオキサトリホスホリナン-2,4,6-トリオキシド 溶液, PPACA, T3P®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21O6P3
CAS番号:
分子量:
318.18
Beilstein:
5079255
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
technical
濃度
~50% in ethyl acetate
SMILES記法
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)