Merck
79308
Supelco
酢酸リナリル
reference material
別名:
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-イル アセタート, Bergamol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
196.29
Beilstein:
1724500
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
蒸気密度
6.8 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
InChI Key
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79308-VAR:
79308-50MG:
79308-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.