Merck
78131BC
Millipore
MVP ICON® Battery (78300 version only)
for use with MVP ICON® (78300BC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥7,330
¥7,330
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥7,330
About This Item
UNSPSCコード:
26111710
¥7,330
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
製品種目
MVP ICON®
メーカー/製品名
MVP ICON®
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with MVP ICON® (78300BC)
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
法的情報
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)