Merck
77923
Supelco
4,4′-シクロヘキシリデンビスフェノール
analytical standard
別名:
ビスフェノールZ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(C6H4OH)2
CAS番号:
分子量:
268.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
190-192 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H20O2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1-3,12-13H2
InChI Key
SDDLEVPIDBLVHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77923-BULK:
77923-100MG:
77923-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sangwoo Lee et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 40, 297-304 (2017-02-09)
As adverse health effects of bisphenol A (BPA) become a growing public health concern, the chemicals substituting BPA have been increasingly used in everyday lives. BPA substitutes have been frequently detected in both environment and biota in increasing levels. However
Darja Gramec Skledar et al.
The Science of the total environment, 707, 135211-135211 (2019-12-24)
Bisphenol A and its analogs are environmental contaminants with well known estrogenic and anti-androgenic activities. In studies of human biomonitoring, simultaneous exposure to multiple bisphenols was shown in different biological samples, at picomolar to low nanomolar concentrations. Evaluation of their