Merck
76717
Supelco
trans-2-へキセン-1-アール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1699684
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
InChI Key
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
100.9 °F - closed cup
引火点(℃)
38.3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
76717-500MG:
76717-BULK:
76717-VAR:
76717-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)