Merck
75607
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthovalerate
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
1,1,1-Trimethoxypentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH2C(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
1739200
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.410 (lit.)
n20/D 1.410
bp
164-166 °C (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-6-7-8(9-2,10-3)11-4/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
XUXVVQKJULMMKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Trimethyl orthovalerate is used in the synthesis of 1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine derivatives as human adenosine A3 receptor ligands. It can also be used as a precursor to prepare N-sulfonyl and N-sulfinyl imines and imidates.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
75607-10ML:
75607-BULK:
75607-VAR:
75607-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facile synthesis of fused 1, 2, 4-triazolo [1, 5-c] pyrimidine derivatives as human adenosine A 3 receptor ligands.
Okamura T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14(10), 2443-2446 (2004)
Metal Free, Microwave Assisted Preparation of N-Sulfonyl and N-Sulfinyl Imines and Imidates.
Verrier C, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 14(10), 2443-2446 (2018)