Merck
75360
Sigma-Aldrich
トロペオリン000 No.1
for microscopy (Hist.), indicator (pH 7.6-8.9)
別名:
α-ナフトールオレンジ, 4-(4-ヒドロキシ-1-ナフチルアゾ)ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩, オレンジ I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11N2NaO4S
CAS番号:
分子量:
350.32
カラーインデックス番号:
14600
Beilstein:
3826844
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
グレード
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 7.6-8.9)
品質水準
フォーム
crystals
テクニック
titration: suitable
適合性
suitable for microscopy
SMILES記法
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
InChI Key
AZLXCBPKSXFMET-ZAGWXBKKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Staining of proteins[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
75360-BULK:
75360-100G:
75360-VAR:
75360-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I. Kalousek et al.
The International Journal of Biochemistry, 16, 121-121 (1984)