Merck
74913
Supelco
Trichlorfon-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid di(methyl-d3) ester, Metrifonate-d6, Trichlorfon-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D6H2Cl3O4P
CAS番号:
分子量:
263.47
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥95.0 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
O=P(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])C(C(Cl)(Cl)Cl)O
詳細
Trichlorfon-(dimethyl-d6) is an isotope labeled analog of the organophosphate insecticide trichlorfon, wherein the dimethoxy protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis, potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74913-VAR:
74913-10MG:
74913-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Hepatotoxicity of trichlorfon and dichlorvos in isolated rat hepatocytes
Yamano T and Morita S
Toxicology, 76(1), 69-77 (1992)