Merck
73082BC
Millipore
GDS Rotor-Gene Q Laptop International Power Cord
BioControl, For use with GDS, European adaptor
別名:
Laptop Power Cord Adaptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NA.85
製品73082BCは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
BioControl Systems 73082EU
保管条件
room temperature
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
for use with GDS Rotor-Gene
保管温度
room temp
詳細
The GDS Rotor-Gene® Q Laptop is for use with the Assurance® GDS Rotor-Gene® Q Thermocycler. The International Power Cord is configured for the EU region.
アプリケーション
GDS Rotor-Gene® Q Laptop International Power Cord is used to connect the Assurance® GDS Q laptop to a power source in the EU region.
構成
One international power adapter
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR
法的情報
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
必要ですが提供されていません
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)