Merck
71104
Sigma-Aldrich
S-Trityl-L-cysteine-benzylamide fumarate salt
≥96.0% (HPLC)
別名:
N-Benzyl-S-trityl-L-cysteinamide fumarate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H28N2OS · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
568.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)NCc4ccccc4
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)