認証
according to ISO 21528-1:2017
according to ISO 21528-2:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 13.0 g/L
bile salts, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
dextrose, 10.0 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone (from gelatin), 7.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Citrobacter spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
その他情報
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70189-BULK:
70189-100G:
70189-2.5KG:
70189-VAR:
70189-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック